Learn More
Merck Amicon™ Stirred Cells
Amicon stirred cells concentrate samples rapidly but gently, using magnetic stirring to minimize concentration polarization and shear stress-induced denaturation.
Marca:  Merck UFSC20001
Codice prodotto. 15970817
  • 2700.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Allerta:
Pressure Limitation. Do not operate the stirred cell above 5.2 bar (75 psi).
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
Servizi
Un anno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Autoclavable
Ultracel™, Biomax™, and Durapore™ membrane discs for use in stirred cells
Amicon™ Stirred Cell 200 mL
200 mL
Amicon Stirred Cell 200 mL
Concentration, Buffer Exchange, Desalting
Ultrafiltration Equipment
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Merck Amicon™ Stirred Cells > 200mL