Learn More
Thermo Scientific™ AminoLink™ Plus Micro Immobilization Kit, 0.1 mL
Covalently couple antibodies and other proteins via primary amines (-NH2) for affinity purification with these aldehyde-activated agarose beads.
Marca:  Thermo Scientific™ 20475
Codice prodotto. 10530244
  • 532.00€ / 1 set
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
25 to 100 μg Protein Immobilization per Column
Sufficient For: Immobilizing 25 to 100 μg of protein per column; Includes buffers for 20 affinity purifications
• AminoLink Plus Spin Columns, 0.1 mL, 10 columns
• PBS Pack (makes 500 mL), 1 pack
• Sodium Cyanoborohydride Solution, 5M, 0.5 mL
• Quenching Buffer, 60 mL
• Wash Solution, 25 mL
• Elution Buffer, 50 mL
• Collection Tubes, 200 tubes
Store at 4°C.
10 Column Kit
Immobilization Kit
25 to 100 μg of Protein per Column
Affinity, Agarose Resin
Multi-component kit with 10 x 0.1mL resin columns
AminoLink™
Antibody, Proteins through Primary Amine
Aldehyde
Kit, Microcentrifuge, Spin Column
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZJ388747 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/10/2024 Catalog Number20475
Numero di lottoYJ361456 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2023 Catalog Number20475
Numero di lottoYB354991 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/02/2023 Catalog Number20475
Numero di lottoXC342492 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/03/2022 Catalog Number20475
Numero di lottoWK335340 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/11/2021 Catalog Number20475
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ AminoLink™ Plus Micro Immobilization Kit, 0.1 mL > Kit with 0.1mL resin columns; 10-column kit