Learn More
Thermo Scientific™ AminoLink™ Plus Immobilization Kit, 2 mL
Covalently couple antibodies and other proteins via primary amines (-NH2) for affinity purification with these aldehyde-activated agarose beads.
Marca:  Thermo Scientific™ 44894
Codice prodotto. 10036763
  • 472.00€ / 1 set
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
2 to 40 mg of protein Immobilization per Column
Sufficient For: Immobilizing 2 to 40 mg of protein per column
• AminoLink Plus Columns, 2 mL, 5 columns
• PBS Pack (makes 500mL), 1 pack
• Citrate-Carbonate Buffer Pack (makes 500mL), 1 pack
• Sodium Cyanoborohydride Solution, 5M, 0.5 mL
• Quenching Buffer, 60 mL
• Wash Solution, 240 mL
• Column Accessories
Store at 4°C
Kit per 5 colonne
Immobilization Kit
2 to 40 mg of Protein per Column
Affinity, Agarose Resin
Kit multicomponente con colonne di resina 5 x 2 ml
AminoLink™
Antibody, Proteins through Primary Amine
Aldehyde
Spin Column
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZJ399782 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number44894
Numero di lottoZJ399782A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number44894
Numero di lottoZE392043A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/06/2024 Catalog Number44894
Numero di lottoZE392043 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/06/2024 Catalog Number44894
Numero di lottoYJ383645 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2023 Catalog Number44894
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ AminoLink™ Plus Immobilization Kit, 2 mL > Kit with 2mL resin columns; 5-column kit