Learn More
Ammonia, 0.5M solution in 1,4-dioxane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 368381000
103.11 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Ammonia | |
0.5M solution in 1, 4-dioxane | |
H3N | |
MFCD00011418 | |
05,15 | |
15, 488 | |
Solubility in water: soluble. | |
N | |
17.03 | |
CHEBI:16134 | |
Flacone in vetro AcroSeal™ | |
100 mL | |
Liquid |
Colorless | |
7664-41-7, 123-91-1 | |
NH3 | |
0.4 to 0.6M | |
1.0230g/mL | |
ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol | |
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N | |
ammonia | |
222 | |
17.03 | |
1.023 | |
11°C |
Sicurezza e movimentazione
- Ammonia, 0.5M solution in 1,4-dioxane
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P264-Lavare accuratamente il viso, le mani e ogni parte esposta della pelle dopo l'uso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 1,4-Dioxane, Ammonia
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467900 | Certificato di analisi | 23/01/2025 | 368380010,368381000 |
A0460989 | Certificato di analisi | 16/04/2024 | 368380010,368381000 |
A0450126 | Certificato di analisi | 26/02/2024 | 368380010,368381000 |
A0457878 | Certificato di analisi | 18/01/2024 | 368380010,368381000 |
A0453619 | Certificato di analisi | 14/12/2023 | 368380010,368381000 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%