Learn More
Ammonia, 7M in methanol, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15413917
Ammonia, 7M in methanol, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15413917
100 mL
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1000 mL
Codice prodotto. 15413917
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H30382.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Microwave-assisted synthesis of HX salts of primary amines from their corresponding halides and 7 M ammonia in methanol provides practical high yield access to even volatile primary amines for parallel synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-41-7
Formula molecolare H3N
Molecular Weight (g/mol) 17.03
Numero MDL MFCD00011418
InChI Key QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-folVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
IUPAC Name azano
SMILES N
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonia
Formula lineare NH3
Numero UN UN3286
Concentrazione 7M in methanol
Densità 0.779
Indice di Merck 14,492
Informazioni di solubilità Fully misicible in water.
Peso formulazione 17.03
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 14°C (57°F)
Sensibilità Hygroscopic
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2226269 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/10/2024 Catalog NumberH30382.AE,H30382.AU
Numero di lotto2218562 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/04/2024 Catalog NumberH30382.AE,H30382.AU
Numero di lotto2217013 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/04/2024 Catalog NumberH30382.AE,H30382.AU
Numero di lotto10249529 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2024 Catalog NumberH30382.AE,H30382.AU
Numero di lotto10235240 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/10/2023 Catalog NumberH30382.AE,H30382.AU
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonia, 7M in methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: methanol, ammonia
Titolo del prodotto
Ammonia, 7M in methanol, Thermo Scientific Chemicals >