Learn More
Ammonia, ca. 7N solution in methanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
76.78€ - 173.87€
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonia
Colore Colorless to Yellow
Nota nome 7N solution in methanol
CAS 7664-41-7, 67-56-1
Formula molecolare H3N
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10653415
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
428381000
100 mL
76.78€
100mL
10431864
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
428388000
800 mL
173.87€
800mL
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Ammonia
7N solution in methanol
H3N
MFCD00011418
0.7700g/mL
ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
N
17.03
CHEBI:16134
AcroSeal™ Glass Bottle
14°C
Colorless to Yellow
7664-41-7, 67-56-1
NH3
6.0 to 7.5N
15, 488
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
azano
222
17.03
0.77
Liquid
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Ammonia, ca. 7N solution in methanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals