Learn More
Ammonium acetate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Ammonium acetate is widely utilized as a catalyst in the Knoevenagel condensation. It is the primary source of ammonia in the Borch reaction in organic synthesis. It is used with distilled water to make a protein precipitating reagent. It acts as a buffer for electrospray ionization (ESI) mass spectrometry of proteins and other molecules and as mobile phases for high performance liquid chromatography (HPLC). Sometimes, it is used as a biodegradable de-icing agent and an acidity regulator in food additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ammonium acetate is widely utilized as a catalyst in the Knoevenagel condensation. It is the primary source of ammonia in the Borch reaction in organic synthesis. It is used with distilled water to make a protein precipitating reagent. It acts as a buffer for electrospray ionization (ESI) mass spectrometry of proteins and other molecules and as mobile phases for high performance liquid chromatography (HPLC). Sometimes, it is used as a biodegradable de-icing agent and an acidity regulator in food additives.
Solubility
Soluble in water, methanol, acetone and liquid ammonia.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents and strong acids.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Ammonium acetate |
Punto di fusione | ∼114°C (decomposition) |
Densità | 1.17 |
Punti di ebollizione | (decomposition) |
Punto d'infiammabilità | 136°C (277°F) |
Odore | Ammonia-like |
Formula lineare | CH3COONH4 |
Quantità | 250 g |
Beilstein | 4186741 |
Sensibilità | Hygroscopic |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253298 | Certificato di analisi | 09/12/2024 | A16343.0B,A16343.30,A16343.0I |
10245535 | Certificato di analisi | 02/02/2023 | A16343.0B,A16343.30,A16343.0I |
10242166 | Certificato di analisi | 19/07/2022 | A16343.0B,A16343.30,A16343.0I |
10239369 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | A16343.0B,A16343.30,A16343.0I |
10238218 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | A16343.0B,A16343.30,A16343.0I |
Sicurezza e movimentazione
- Ammonium acetate
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..