Learn More
Ammonium Acetate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10203900
250 g, Plastic powder jar
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
5 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
C2H7NO2, CAS Number-631-61-8, 500g, White, 77.08g/mol, 114 deg.C, 13066, Plastic powder jar, Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 631-61-8
Formula molecolare C2H7NO2
Numero MDL 13066
Specifica
Punto di fusione 114°C
Colore White
pH 7
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 250 g
Peso formulazione 77.08g/mol
Forma fisica Solid
Identificativo prodotto
  • Acetic acid, ammonium salt
Titolo del prodotto
Ammonium Acetate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™ >