Learn More
Ammonium chloride, 99+%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Plastic drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Ammonium chloride |
Punto di fusione | 340.0°C |
Colore | White |
Forma fisica | Crystalline Powder and/or Chunks |
Quantità | 1 kg |
Intervallo percentuale saggio | 99% min. (Argentometry) |
Formula lineare | NH3·HCl |
Fieser | 15,13 |
Indice di Merck | 15, 506 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol,practically insoluble in acetone,ether and,ethyl acetate |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466752 | Certificato di analisi | 11/10/2024 | 123340050,123340250,123340251,123340010 |
A0466751 | Certificato di analisi | 11/10/2024 | 123340050,123340250,123340251,123340010 |
A0461804 | Certificato di analisi | 12/04/2024 | 123340050,123340250,123340251,123340010 |
A0461805 | Certificato di analisi | 12/04/2024 | 123340050,123340250,123340251,123340010 |
A0456560 | Certificato di analisi | 29/09/2023 | 123340050,123340250,123340251,123340010 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonium chloride
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Ammonium chloride, 99+%, pure, Thermo Scientific Chemicals >