Learn More
Ammonium hexachloroiridate(IV), Premion™, 99.994% (metals basis), Ir 41% min, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11320989
Ammonium hexachloroiridate(IV), Premion™, 99.994% (metals basis), Ir 41% min, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11320989
5 g
Click to view available options
Quantità:
0.1 g
1 g
5 g
Codice prodotto. 11320989
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010712.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
It is a key intermediate in the isolation of iridium from ores.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16940-92-4
Formula molecolare Cl6H8IrN2
Molecular Weight (g/mol) 440.99
Numero MDL MFCD00010881
InChI Key QOPXOJZBUJGPAG-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo ammonium hexachloroiridate iv, ammonium chloroiridate, diammonium hexachloroiridate, diammonium hexachloroiridate 2-, ammonium hexachloroiridate, epitope id:151519, iridium iv-ammonium chloride, iridium iii-ammonium chloride, ammonium hexachloridoiridate iv, diazanium;hexachloroiridium 2-Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 16211476
ChEBI CHEBI:60132
SMILES [NH4+].[NH4+].Cl[Ir+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium hexachloroiridate(IV)
Punto di fusione (decomposition)
Colore Black-Red
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
IUPAC Name ammonium hexachloroiridate
Peso formulazione 441.02
Percent Purity 99.994%
Grado Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 41% min.
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.86 g/mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoR02I067 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2022 Catalog Number010712.03,010712.06,010712.77,010753.06
Numero di lottoE22Y008 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number010712.03,010712.06,010712.77,010753.06
Numero di lotto051397R Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number010712.03,010712.06,010712.77,010753.06
Numero di lottoP20B060 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number010712.03,010712.06,010712.77,010753.06
Numero di lottoQ12H064 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number010712.03,010712.06,010712.77,010753.06
Titolo del prodotto
Ammonium hexachloroiridate(IV), Premion™, 99.994% (metals basis), Ir 41% min, Thermo Scientific Chemicals >