Learn More
Ammonium hydroxide, ACS reagent, 28-30% solution in water, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15204744
Ammonium hydroxide, ACS reagent, 28-30% solution in water, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15204744
10 L
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Codice prodotto. 15204744
Marca: Thermo Scientific Acros 423300100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1336-21-6, 7732-18-5
Formula molecolare H5NO
Molecular Weight (g/mol) 35.05
Numero MDL MFCD00066650
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium hydroxide
Colore Colorless
Punti di ebollizione 38.0°C
Punto di fusione -57.0°C
Formula lineare NH4OH
Fieser 05,15
Densità 0.9100g/mL
Indice di Merck 15, 491
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Quantità 10 L
IUPAC Name amine hydrate
Peso formulazione 35.05
Percent Purity 28.0 to 30.0% (HCl-titration (as NH3))
Grado Reagente ACS
Residuo dopo la combustione 0.002% max.
Gravità specifica 0.91
Pressione del vapore 500hPa at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium hydroxide, 25-30% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ammonium hydroxide
Titolo del prodotto
Ammonium hydroxide, ACS reagent, 28-30% solution in water, Thermo Scientific Chemicals >