Learn More
Ammonium tetrachloropalladate(II), 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10470471
Ammonium tetrachloropalladate(II), 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10470471
2 g, Glass bottle
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Imballaggio:
Glass bottle
Codice prodotto. 10470471
Marca: Thermo Scientific Acros 195170020
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13820-40-1
Formula molecolare Cl4H8N2Pd
Molecular Weight (g/mol) 284.30
Numero MDL MFCD00010884
InChI Key IRKVTUVFHGUMMN-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo ammonium tetrachloropalladate ii, ammonium palladium chloride, diammonium tetrachloropalladate 2-, ammonium chloropalladite, bisammonium tetrachloropalladate 2-, diammonium tetrachloro palladite, ammonium tetrachloropalladate, ccris 7828, palladate 2-, tetrachloro-, diammonium, sp-4-1, ammoniumpalladiumchloride
PubChem CID 61682
ChEBI CHEBI:60149
SMILES [NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pd++]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium tetrachloropalladate(II)
Colore Black
Forma fisica Powder
Quantità 2 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare (NH4)2PdCl4
Fieser 03,81; 01,778; 02,303; 04,379; 05,496; 06,442; 09,344; 10,297; 11,389; 12,367; 13,103; 15,245; 16,259; 17,255
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
IUPAC Name diazanium;tetrachloropalladium(2-)
Peso formulazione 284.28
Percent Purity 98%
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 2.17
Densità 2.1700g/mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0385039 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number195170020,195170100
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium tetrachloropalladate(II)
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Ammonium tetrachloropalladate(II), 98%, Thermo Scientific Chemicals >