Descrizione
Ampicillin is used as asemi-synthetic antibiotic which has antibacterial activity structurally related to penicillin. It is widely used selection reagent for transformed cells expressing β-lactamase. It is also used to prevent and treat a number of bacterial infections. It may also be used to prevent group B streptococcal infection in newborns.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
- Ampicillin is a broad-spectrum, semi-synthetic, β-lactam penicillin with bactericidal activity. It acts against several gram-positive and -negative infections
- This compound binds to and inactivates penicillin-binding proteins (PBP) located on the inner membrane of the bacterial cell wall. This inactivation interferes with the cross-linkage of peptidoglycan chains essential for bacterial cell wall strength and rigidity. Consequently, there is an interruption in the bacterial cell wall synthesis which results in the weakening of the bacterial cell wall causing cell lysis
Application
- In laboratory experiments, it is commonly used as a selector reagent for transformed cells expressing β-lactamase. The ampicillin-resistant gene (ampR) catalyzes the hydrolysis of the β-lactam ring of ampicillin and naturally detoxifies the drug
- Ampicillin is commonly used as a selection marker for E. coli and other bacteria during plasmid DNA isolation, protein expression, and gene cloning
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Ampicillin |
Tipo | Ampicillin |
Forma fisica | Powder |
Punto di fusione | 208°C (decomposition) |
Colore | White |
Quantità | 5 g |
Beilstein | 1090925 |
Indice di Merck | 14,586 |
Informazioni di solubilità | In 1 M NH4OH,50mg/ml |
Peso formulazione | 349.4 |
Sicurezza e movimentazione
- Ampicillin
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Ampicillin