Learn More
Ampicillin Trihydrate, MP Biomedicals™ Codice prodotto.: 11484582
compliance-icons compliance-icons
Ampicillin Trihydrate, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11484582 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
25 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Codice prodotto. 11484582
Marca: MP Biomedicals 219014725
Edge
Active as a broad-spectrum antibiotic. Ampicillin Trihydrate, MP Biomedicals is a semi-synthetic derivative of penicillin that is commonly used to select for ampicillin resistance in mutated and transformed cells. It is also used for enhancing luminol che
Ampicillin trihydrate is a β-lactam antibiotic with an amino group side chain attached to the penicillin structure. It is a penicillin derivative that inhibits bacterial cell-wall synthesis (peptidoglycan cross-linking) by inactivating transpeptidases on the inner surface of the bacterial cell membrane.
  • Inactivated by beta-lactamases; therefore, a beta-lactamase inhibitor should be considered when using ampicillin
  • Antimicrobial spectrum: gram-negative and gram-positive bacteria.
    • Against gram-positive bacteria, ampicillin has a similar mode of action as benzylpenicillin
    • Against gram-negative bacteria, it has a similar mode of action as chloramphenicol and tetracyclines
  • Bactericidal only to growing E. coli. Inhibits cell wall synthesis via cleavage of β-lactam ring of ampicillin by β-lactamase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7177-48-2
Formula molecolare C16H25N3O7S
Molecular Weight (g/mol) 403.45
InChI Key RXDALBZNGVATNY-CWLIKTDRSA-N
Sinonimo Aminobenzylpenicillin trihydrate, alpha-Aminobenzylpenicillin trihydrate ;D[-]-α-Aminobenzylpenicillin, 6-[D(-)-α-Aminophenylacetamido]penicillanic acid
PubChem CID 23565
ChEBI CHEBI:31209
IUPAC Name (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;trihydrate
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.O.O.O
Specifica
Forma fisica Powder
Punto di fusione 198°C to 200°C (literature)
Concentrazione Working Concentration: 100mg/liter for both gram positive and gram negative bacteria. It is typically stable in media at 37°C for approximately 3 days.
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Soluble in 1M Ammonium Hydroxide (50mg/mL), dilute acids (50mg/mL 1M HCl) or bases; slightly soluble in water (10mg/mL); practically insoluble in alcohol, chloroform, ether and fixed oils.
Peso formulazione 403.46
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ampicillin Trihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ampicillin Trihydrate
Titolo del prodotto
Ampicillin Trihydrate, MP Biomedicals™ >