Learn More
AMPSO, 0.2M buffer soln., pH 9.5, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63354.AK
Codice prodotto. 15435609
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
102029-60-7
0.2 M
Liquid
Odorless
Colorless
9.5
250 mL
249.257