Learn More
AMPSO, 0.2M buffer soln., pH 9.5, Thermo Scientific™
35.40€ - 63.90€
Specifica
CAS 102029-60-7
Colore Colorless
Concentrazione 0.2 M
pH 9.5
Forma fisica Liquid
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15425609
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63354.AE
100 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15435609
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63354.AK
250 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
102029-60-7
0.2 M
Liquid
249.257
Colorless
9.5
Odorless
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Keep cold