Learn More
Ancitabine hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Ancitabine (hydrochloride) is an important antileukemia drugs.
41.85€ - 70.20€
Specifica
Materiale o nome chimico | Ancitabine hydrochloride |
---|---|
CAS | 10212-25-6 |
Colore | White |
Note sul grado di purezza | Research |
Formula molecolare | C9H12ClN3O4 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16482489
|
Medchem Express
HY-N0093 |
1 g |
70.20€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16411486
|
Medchem Express
HY-N0093 |
200 mg |
41.85€
200mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Ancitabine (hydrochloride) is an important antileukemia drugs.Specifica
Ancitabine hydrochloride | |
White | |
C9H12ClN3O4 | |
H2O : ≥ 50 mg/mL (191.09 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (95.54 mM; Need ultrasonic) | |
261.66 | |
98.97% | |
Solid |
10212-25-6 | |
Research | |
Cyclocytidine hydrochloride Cyclo-CMP hydrochloride Cyclo-C | |
OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@](O2)([H])[C@@](N(C2=N3)C=CC3=N)([H])O1.[H]Cl JjbwQ0byOjHpJ4gXWRYObRsaR41DaP== | |
261.66 | |
Research | |
Cancer-programmed cell death |
Sicurezza e movimentazione
H302∣H315∣H319∣H335
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Recommended Storage : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.