Learn More
Aniline, 99.5%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 13407508
Aniline, 99.5%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 13407508
5 L, Plastic drum
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Codice prodotto. 13407508
Marca: Thermo Scientific Acros 221730050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62-53-3
Formula molecolare C6H7N
Molecular Weight (g/mol) 93.13
Numero MDL MFCD00007629
InChI Key PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam
PubChem CID 6115
ChEBI CHEBI:17296
IUPAC Name aniline
SMILES NC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Aniline
Punto di fusione -6.2°C
Colore Brown to Colorless
Densità 1.0213g/mL
Punti di ebollizione 181.0°C to 185.0°C
Punto d'infiammabilità 76°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare C6H5NH2
Indice di rifrazione 1.5845 to 1.5865
Quantità 5 L
Beilstein 12,59
Fieser 06,21; 17,16
Indice di Merck 15,652
Gravità specifica 1.0213
Informazioni di solubilità Solubility in water: 36g/L (20°C).
Viscosità 4.4 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 93.13
Percent Purity 99.5%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid
Titolo del prodotto
Aniline, 99.5%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals >