Learn More
Aniline, 99.8%, pure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10185823
Aniline, 99.8%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10185823
100 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10185823
Marca: Thermo Scientific Acros 158191000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62-53-3
Formula molecolare C6H7N
Molecular Weight (g/mol) 93.13
Numero MDL MFCD00007629
InChI Key PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam
PubChem CID 6115
ChEBI CHEBI:17296
IUPAC Name aniline
SMILES NC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Aniline
Punto di fusione -6.2°C
Colore Pink to White
Densità 1.0213g/mL
Punti di ebollizione 181.0°C to 185.0°C
Punto d'infiammabilità 76°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.75% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5NH2
Indice di rifrazione 1.5845 to 1.5865
Quantità 100 mL
Beilstein 12, 59
Fieser 06,21; 17,16
Indice di Merck 15, 652
Gravità specifica 1.0213
Informazioni di solubilità Solubility in water: 36g/L (20°C).
Viscosità 4.4 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 93.13
Pressione del vapore 0.5mmHg at 20°C
Percent Purity 99.8%
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Crystalline Mass
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0465039 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/07/2024 Catalog Number158190010,158190025,158191000,158190050
Numero di lottoA0462447 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/05/2024 Catalog Number158190010,158190025,158191000,158190050
Numero di lottoA0458742 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/01/2024 Catalog Number158190010,158190025,158191000,158190050
Numero di lottoA0458741 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/12/2023 Catalog Number158190010,158190025,158191000,158190050
Numero di lottoA0440437 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/10/2023 Catalog Number158190010,158190025,158191000,158190050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aniline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Titolo del prodotto
Aniline, 99.8%, pure, Thermo Scientific Chemicals >