Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 800 Sanitizer
Laboratoires Anios™ Aniosgel 800 Sanitizer is suitable for hygienic treatment and surgical disinfection of hands by rubbing.
Marca: Laboratoires Anios™ 2550763GP
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- High level of observance
- Tested under dermatological control
- Adapted to sensitive skin
- Preserves skin hydration
- Broad antimicrobial spectrum from 30 sec.
- Conforms to latest European standards
- Active against bacteria, mycobacteria, yeasts, molds, viruses
Specifica
Sanitizer Gel | |
Ethanol in the presence of thickening, moisturizing and emollient agents, and water. | |
Botte with Screw Pump | |
1 L |
EN 13727, EN 13727, EN14348, EN 13624, EN 14476 | |
Hygienic treatment and surgical disinfection of hands by rubbing. | |
12 Bottles |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P403-Conservare in luogo ben ventilato.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethyl alcohol, propan-2-ol