Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 800 Sanitizer
Laboratoires Anios™ Aniosgel 800 Sanitizer is suitable for hygienic treatment and surgical disinfection of hands by rubbing.
68.55€ - 209.00€
Specifica
Product Type | Sanitizer Gel |
---|---|
Certifications/Compliance (Europe) | EN 13727, EN 13727, EN14348, EN 13624, EN 14476 |
Composizione | Ethanol in the presence of thickening, moisturizing and emollient agents, and water. |
Da utilizzare con (applicazione) | Hygienic treatment and surgical disinfection of hands by rubbing. |
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15551823
|
Laboratoires Anios™
2550762GP |
Bottles with screw pump |
68.55€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15561823
|
Laboratoires Anios™
2550763GP |
Botte with Screw Pump |
209.00€
pezzi 12 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- High level of observance
- Tested under dermatological control
- Adapted to sensitive skin
- Preserves skin hydration
- Broad antimicrobial spectrum from 30 sec.
- Conforms to latest European standards
- Active against bacteria, mycobacteria, yeasts, molds, viruses
Specifica
Sanitizer Gel | |
EN 13727, EN 13727, EN14348, EN 13624, EN 14476 | |
Ethanol in the presence of thickening, moisturizing and emollient agents, and water. | |
Hygienic treatment and surgical disinfection of hands by rubbing. |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P403-Conservare in luogo ben ventilato.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethyl alcohol, propan-2-ol
Titolo del prodotto
Laboratoires Anios™ Aniosgel 800 Sanitizer