Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 NPC
Thixotropic hydroalcoholic gel for hygienic treatment and surgical disinfection by hand-rubbing.
Marca: Laboratoires Anios™ 1644505
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Disinfecting gel for hydroalcoholic hand-rubbing:
- Ethyl alcohol: 755 ml/l
- Flash point: +23°C
- Density at +20°C: approx. 0.862
- pH at +20°C: approx. 5.5 (near to skin pH)
- Viscosity at +20°C: from 1200 to 2500 mPa.s
- Storage: from +5°C and +25°C
- Aerobiocontamination study available on request
Specifica
Hydroalcoholic Antiseptic Gel | |
Per trattamento igienizzante e antisettico chirurgico delle mani | |
Confezione da 20 | |
100 ml |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- ANIOSGEL 85 NPC
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P403-Conservare in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL
Titolo del prodotto
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 NPC > Volume: 100mL