Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 NPC
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 NPC contains no allergenic substances, fragrance, or coloring, and is suitable for hygienic treatment and surgical disinfection of hands
Marca:  Laboratoires Anios™ 1644763
Codice prodotto. 15600115
  • 209.00€ / pezzi 12
Spedizione stimata: 10-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • No allergenic substances, fragrance, or coloring
  • Broad antimicrobial spectrum
  • Hygienic treatment in 30 sec.
  • For hygienic treatment and surgical disinfection
  • Active against bacteria, mycobacteria, yeasts, molds, viruses
Specifica
Specifica
Sterilizer/Disinfectant Hand Gel
Ethanol in the presence of thickening, moisturizing and emollient agents, and water.
Pump Bottles
1 L
EN 13727, EN 13727, EN 14348, EN 13624, EN 14476, EN 14476, EN 1500, EN 12791
Hygienic treatment and surgical disinfection of hands
12 Bottles
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • ANIOSGEL 85 NPC
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL