Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 NPC
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 NPC contains no allergenic substances, fragrance, or coloring, and is suitable for hygienic treatment and surgical disinfection of hands
142.00€ - 267.00€
Specifica
Product Type | Sterilizer/Disinfectant Hand Gel |
---|---|
Certifications/Compliance (Europe) | EN 13727, EN 13727, EN 14348, EN 13624, EN 14476, EN 14476, EN 1500, EN 12791 |
Composizione | Ethanol in the presence of thickening, moisturizing and emollient agents, and water. |
Da utilizzare con (applicazione) | Hygienic treatment and surgical disinfection of hands |
Quantità | 12 Bottles |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15680105
|
Laboratoires Anios™
1644748 |
500 mL | Pump Bottles |
142.00€
pezzi 12 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15670105
|
Laboratoires Anios™
1644333 |
1 L | Airless bottles |
267.00€
pezzi 12 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15600115
|
Laboratoires Anios™
1644763 |
1 L | Pump Bottles |
209.00€
pezzi 12 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- No allergenic substances, fragrance, or coloring
- Broad antimicrobial spectrum
- Hygienic treatment in 30 sec.
- For hygienic treatment and surgical disinfection
- Active against bacteria, mycobacteria, yeasts, molds, viruses
Specifica
Sterilizer/Disinfectant Hand Gel | |
Ethanol in the presence of thickening, moisturizing and emollient agents, and water. | |
12 Bottles |
EN 13727, EN 13727, EN 14348, EN 13624, EN 14476, EN 14476, EN 1500, EN 12791 | |
Hygienic treatment and surgical disinfection of hands |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- ANIOSGEL 85 NPC
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P403-Conservare in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL
Titolo del prodotto
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 NPC