Learn More
BD Annexin V-FITC
Serves as a sensitive probe for flow cytometric analysis of cells that are undergoing apoptosis
160.00€ - 730.00€
Specifica
Volume del campione | 5 μL |
---|---|
Tampone di conservazione | Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide |
Content And Storage | 4°C |
Da utilizzare con (applicazione) | Flow Cytometry |
Coniugato | FITC |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10186463
|
BD
556419 |
200 Tests |
730.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15878688
|
BD
556420 |
100 Tests |
476.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15850609
|
BD
560931 |
25 Tests |
160.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Identifies apoptosis at an earlier stage than assays based on nuclear changes such as DNA fragmentation.
- Format: FITC
Flow Cytometry
Specifica
5 μL | |
4°C | |
FITC |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide | |
Flow Cytometry |
Research Use Only
Titolo del prodotto
BD Annexin V-FITC