Learn More
Ansell Guanti Barrier™
Codice prodotto. 12313609 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
7
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Per un'eccellente resistenza chimica alla maggior parte delle sostanze chimiche, inclusi agenti per la guerra chimica e sostanze a rischio biologico. I guanti Ansell™ Barrier™ includono un anello in plastica saldato per il montaggio su sistemi di attacco a baionetta Trellchem™.
Laminated gloves provide extreme resistance against a wide range of chemicals, including biological hazards.
  • Provide flexibility and tactility
  • Made from an exceptionally thin chemical-resistant, five-layer laminated film
  • Integral, nonwoven liner helps absorb and dissipate perspiration for a cooler, more comfortable fit
  • Can be worn as liners under heavier nitrile, neoprene, or PVC gloves
  • Hand specific
  • Broad spectrum chemical resistance
  • Wing-thumb for added wearer comfort
Order Info
Coppie confezionate singolarmente in sacchetti di plastica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, EN420:2003 + A1:2009; Category lll
Materiale Laminated Film
Size 7
Spessore (sistema imperiale) 2.5 mil
Spessore (sistema metrico) 0.06 mm
EN388 Standard EN 388:0000
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES ABCEFGHIMS
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Grip Design Smooth
Rivestimento interno Unlined
Modello 02-100_7
Serie AlphaTec™ 02-100
Lunghezza (sistema imperiale) 15 in.
Lunghezza (sistema metrico) 38 cm
Titolo del prodotto
Ansell Guanti Barrier™ >