Learn More
Ansell HyFlex™ 11-318 Industrial Knit Gloves Codice prodotto.: 15426170
Aggiungi al carrello
Ansell HyFlex™ 11-318 Industrial Knit Gloves
GREENER_CHOICE
Product Code. 15426170 Shop All Ansell Products
8
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
6
7
8
9
10
11
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Codice prodotto. 15426170
Marca: Ansell 256368
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Lightweight industrial knit gloves offer barehand-like comfort and touchscreen compatibility.
  • Industrial safety gloves have an ultralight 18-gauge design, ensuring advanced dexterity and touchscreen compatibility.
  • Silicone-free to prevent potential contaminant transfer to metal prior to painting.
  • Dyneema™ Diamond Technology fiber helps achieve EN ISO B/ANSI A2 cut protection.
  • Spandex™ reinforcement in the palm and knuckles provides a cushioned fit.
  • Oeko-Tex™ certification ensures gloves are free of harmful substances.
  • Recommended for handling parts, assembly, inspection, and maintenance.
Vantaggi della Greener Choice
  • I vantaggi per l'ambiente includono:
    • Assenza di sostanze che danneggiano l’ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
ANSI Abrasion Rating ANSI 2
Certifications/Compliance (Europe) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Area rivestita Uncoated
Struttura Knit
Coating Material Uncoated
Colore Gray
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free
Materiale HPPE
Product Type Cut-resistant Gloves
Size 8
EN388 Standard EN 388:XX4XB, EN 388:X34X
Da utilizzare con (applicazione) Assembly, Inspection, Automotive, Machinery, Maintenance
Sesso Unisex
Colore polso guanto Gray
Stile polso guanto Knit
Materiale rivestimento interno Dyneema™ Diamond Technology
Rivestimento interno Lined
Modello 11-318
Valori nominali perforazione ANSI/ISEA 105-16 Level 0
Serie HyFlex™ 11-318
Yarn Gauge 18
Lunghezza (sistema imperiale) 8.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 21.2 cm
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Ansell HyFlex™ 11-318 Industrial Knit Gloves >