Learn More
Ansell Guanti in neoprene NeoTouch™, polsino esteso
In neoprene. I guanti in neoprene Ansell™ NeoTouch™ hanno le punte delle dita testurizzate per una presa sicura sia in condizioni asciutte sia umide.
38.35€
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D6977, FDA 21 CFR 177-2600
Certifications/Compliance (Europe) EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009
Applicazioni Laboratory
AQL 1.5
Colore Verde
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
12415070
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell
25201070
Small
38.35€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11791573
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell
25201080
Medium
38.35€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
12435070
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell
25201090
Large
38.35€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11741583
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell
25201100
X-Large
38.35€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Manufactured from neoprene. Ansell™ NeoTouch™ Neoprene Gloves have textured fingertips to provide a secure grip in both dry and wet conditions.
  • L'alternativa al lattice di gomma naturale per la protezione da allergie di tipo I
  • Eccellente resistenza ad acidi, basi e alcool
  • Formula esclusiva che assicura il massimo comfort
  • Per visite mediche
  • Grado alimentare - conforme ai requisiti FDA per la manipolazione di alimenti (21 CFR 177.2600)
Specifica
Specifica
ASTM D6977, FDA 21 CFR 177-2600
Laboratory
Verde
6.3 mil
Neoprene
0.13 mm
5 mil
MICROFLEX™ NeoTouch™ 25-201
29 cm
EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009
1.5
Partially Textured
0.16 mm
5.1 mil
Powder Free
0.16 mm
11,5in.
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Ansell Guanti in neoprene NeoTouch™, polsino esteso