Learn More
BD Biosciences™ Anti-Human Lineage Cocktail 3 (lin 3) (CD3, CD14, CD19, CD20) (RUO/GMP)
Monoclonal antibodies for detecting human antigens.
Marca:  BD Biosciences™ 643510
Codice prodotto. 15816309
  • 1285.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Clone SK7 (also known as Leu-4) L27 SJ25C1 (also known as SJ25-C1) MφP9 (also known as MφP-9) (RUO (GMP))
  • Mouse IgG1 heavy chains and kappa light chains:
    • CD3, clone SK7
    • CD19, clone SJ25C1
    • CD20, clone L27
  • Mouse IgG2b heavy chains and kappa light chains:
    • CD14, clone MφP9
  • The Lineage Cocktail3 (lin 3) contains antibody clones that, in combination, stain lymphocytes, monocytes, eosinophils, and neutrophils.
  • It includes CD3, CD14, CD19, and CD20. Peripheral blood dendritic cells (DCs), including those expressing CD16, can be distinguished from other leucocytes by their lack of staining with lin 3.
  • Contents:
  • Specificity: CD14:, Clone: MφP9 (MφP-9), Format FITC, Isotype: IgG2bK
  • Specificity: CD3, Clone: SK7(Leu-4), Format: FITC, Isotype: IgG1K, Entrez Gen ID: 916
  • Specificity: CD19, Clone: SJ25C1 (SJ25-C1), Format: FITC, Isotype: IgG1K, Entrez Gen ID: 930
  • Specificity: CD20, Clone: L27, Format: FITC, Isotype: IgG1K, Entrez Gen ID: 931
  • Research applications include the following:
    • Dendritic cells (DC) in peripheral blood.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Spezifikation
CD3, CD20, CD19, CD14
SK7, L27, SJ25C1, MφP9
Mouse
RUO
Human
Flow Cytometry
37.6 μg/mL
50 Tests
Phosphate buffered saline with gelatin and 0.1% sodium azide.
Store vials at 2°C–8°C. Conjugated forms should not be frozen. Protect from exposure to light. Each reagent is stable until the expiration date shown on the bottle label when stored as directed.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
BD Biosciences™ Anti-Human Lineage Cocktail 3 (lin 3) (CD3, CD14, CD19, CD20) (RUO/GMP) > 50 Tests
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt