Learn More
anti-Mouse IgG, Biotinylated Species-specific Whole Antibody (from sheep), Cytiva
Marca:  Life Science products Cytiva RPN1001-2ML
Codice prodotto. 10421275
  • 639.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Host Species: Sheep
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
Immunodetection, ELISA, In situ Hybridization, Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
IgG, Whole Molecule
Biotin
Affinity Purified
Primary
Monoclonal
Sheep
2 mL
IgG
Titolo del prodotto
anti-Mouse IgG, Biotinylated Species-specific Whole Antibody (from sheep), Cytiva > 2mL; Biotin