Learn More
Epredia™ Stendifette per criostati Richard-Allan di Epredia™
Marca: Epredia™ 449990
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
Stendifette | |
Criostato Richard Allan | |
Vetro | |
39.5 mm |
Titolo del prodotto
Epredia™ Stendifette per criostati Richard-Allan di Epredia™ > Glass; 39.5mm