Learn More
Brady™ Anti-skid Laminated Polyester Marking Tape
I nastri antisdrucciolo Anti-Skid contribuiscono a evitare scivolamenti e cadute su pavimenti bagnati o scivolosi. Il nastro Anti-Skid aderisce in modo permanente a pavimenti puliti e asciutti, resistendo a grasso e olio. Utilizzabile in interni ed esterni.
Marca:  Brady™ 078183
Codice prodotto. 11315990
  • 91.20€ / 1 rotolo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • The rugged polyester tape is adhesive backed and coated with thousands of particles of durable aluminium oxide grit.
  • Anti-Skid tape bonds permanently to clean, dry floors, withstands grease and oil and will work indoors or outdoors.
  • Anti-Skid tape is available in a variety of colors and sizes to suit all of your floor marking needs.
Specifica
Specifica
ANTI-SKID TAPE YEL 50MMX18M
18 m x 50 mm
59.1 ft.
1 Roll
-40°C to +70°C
1.97 in.
Permanent Acrylic
Polyester
Roll-Mounted Anti-Skid Tape - Yellow
Traction on steps, slick floors, and egress pathway marking
18 m
-40°F to +158°F
0.162 mm
50 mm
Yellow
Anti-skid Tape