Learn More
Brady™ Anti-skid Laminated Polyester Marking Tape
I nastri antisdrucciolo Anti-Skid contribuiscono a evitare scivolamenti e cadute su pavimenti bagnati o scivolosi. Il nastro Anti-Skid aderisce in modo permanente a pavimenti puliti e asciutti, resistendo a grasso e olio. Utilizzabile in interni ed esterni.
91.20€ - 106.00€
Specifica
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
---|---|
Materiale | Polyester |
Da utilizzare con (applicazione) | Traction on steps, slick floors, and egress pathway marking |
Quantità confezione | 1 Roll |
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | -40°F to +158°F |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11761645
|
Brady™
078147 |
Black and Yellow Striped |
106.00€
1 rotolo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11315990
|
Brady™
078183 |
Yellow |
91.20€
1 rotolo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- The rugged polyester tape is adhesive backed and coated with thousands of particles of durable aluminium oxide grit.
- Anti-Skid tape bonds permanently to clean, dry floors, withstands grease and oil and will work indoors or outdoors.
- Anti-Skid tape is available in a variety of colors and sizes to suit all of your floor marking needs.
Specifica
Permanent Acrylic | |
Traction on steps, slick floors, and egress pathway marking | |
-40°F to +158°F | |
0.162 mm |
Polyester | |
1 Roll | |
-40°C to +70°C |