Learn More
Uvex™ Anti-Static Safety Helmet
Anti-static helmet with three variable air vents.
Marca:  Uvex™ 9780550
Codice prodotto. 17594126
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Safety Helmet with slots for uvex visors, uvex earmuffs, and helmet lamps
  • Adapter systems for uvex accessories
  • Suspension harness with rotating size adjusters for individual with adjustment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
EN 397
Anti-Static Safety Helmet
Long Brim
Sky Blue
52 to 61 cm
Ventilated