Learn More
Uvex™ Anti-Static Safety Helmet
Anti-static helmet with three variable air vents.
1065.00€
Specifica
Certificazione/Conformità EN 397
Product Type Anti-Static Safety Helmet
Dimensioni (sistema metrico) 52 to 61 cm
Stile Long Brim
Ventilato Ventilated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
17584126
Vedere i documenti
Uvex™
9780030
White Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17594126
Vedere i documenti
Uvex™
9780550
Sky Blue Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Safety Helmet with slots for uvex visors, uvex earmuffs, and helmet lamps
  • Adapter systems for uvex accessories
  • Suspension harness with rotating size adjusters for individual with adjustment
Specifica
Specifica
EN 397
52 to 61 cm
Ventilated
Anti-Static Safety Helmet
Long Brim