Learn More
Antimony, 99+%, powder, 0.15 mm, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10378520
Antimony, 99+%, powder, 0.15 mm, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10378520
10 g, Glass bottle
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Glass bottle
Codice prodotto. 10378520
Marca: Thermo Scientific Acros 192450100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Antimony
Colore Gray
Nota nome p.a., 0.15 mm
CAS 7440-36-0
Punto di fusione 630°C
Punti di ebollizione 1635°C
Densità 6.68
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Iodometry)
Formula molecolare Sb
Numero MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Quantità 10 g
Indice di Merck 15, 683
Sinonimo powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
InChI Key WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sb]
IUPAC Name antimony
Molecular Weight (g/mol) 121.76
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
Peso formulazione 121.75
Percent Purity ≥99%
Imballaggio Glass bottle
Forma Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0437846 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number192450100
Numero di lottoA0437846 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number192450100
Numero di lottoA0416343 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/12/2022 Catalog Number192450100
Numero di lottoA0432054 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/07/2021 Catalog Number192450100
Numero di lottoA0432053 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/07/2021 Catalog Number192450100
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Antimony, powder
Avvertenza
  • Attenzione
Hazard Category
  • cancerogenicità Categoria 2
Hazard Statement
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Precautionary Statement
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Antimony, 99+%, powder, 0.15 mm, Thermo Scientific Chemicals >