Learn More
Antimony(III) ethoxide, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11374758
Antimony(III) ethoxide, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11374758
5 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Codice prodotto. 11374758
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043097.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10433-06-4
Formula molecolare C6H15O3Sb
Molecular Weight (g/mol) 256.943
Numero MDL MFCD00015123
InChI Key JGOJQVLHSPGMOC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo antimony triethoxide, triethoxyantimony, acmc-20alrx, sb oet 3, antimony iii ethoxide, antimony 3+ ; ethanolate, ethanol, antimony 3+ salt 9ci, antimony 3+ tris ethoxide, antimony 3+ ion tris ethoxide
PubChem CID 66326
IUPAC Name antimony(3+);ethanolate
SMILES CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Sb+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Antimony (III) ethoxide
Densità 1.524 g/mL
Punti di ebollizione 95°C (11 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 5 g
Numero UN UN3082
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 256.9
Percent Purity 99.9%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoU14J017 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/09/2023 Catalog Number043097.06,043097.14,043097.22
Numero di lottoP02J018 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/05/2023 Catalog Number043097.06
Numero di lottoM31I011 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number043097.06,043097.14,043097.22
Numero di lottoW10F048 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/11/2021 Catalog Number043097.06,043097.14,043097.22
Numero di lottoH17R018 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/11/2021 Catalog Number043097.06,043097.14,043097.22
Titolo del prodotto
Antimony(III) ethoxide, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >