Learn More
Antipyrine, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10386210
Antipyrine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10386210
500 g
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
5 kg
Codice prodotto. 10386210
Marca: Thermo Scientific Acros 104975000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-80-0
Formula molecolare C11H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 188.23
Numero MDL MFCD00003146
InChI Key VEQOALNAAJBPNY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo antipyrine, phenazone, antipyrin, phenazon, analgesine, anodynine, anodynin, azophen, fenazone, 2,3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazoloneVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 2206
ChEBI CHEBI:31225
IUPAC Name 1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-one
SMILES CC1=CC(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Antipyrine
Nota nome 99%
Punto di fusione 109°C to 113°C
Colore White
Punti di ebollizione 319°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Iodimetry)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 500 g
Beilstein 24,27
Indice di Merck 15,703
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,slightly soluble in ether
Peso formulazione 188.23
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0423338 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/06/2024 Catalog Number104971000,104975000
Numero di lottoA0459050 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/01/2024 Catalog Number104971000,104975000,104970050
Numero di lottoA0394819 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number104971000,104975000,104970050
Numero di lottoA0411836 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number104971000,104975000,104970050
Numero di lottoA0407867 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number104971000,104975000,104970050
Titolo del prodotto
Antipyrine, 99%, Thermo Scientific Chemicals >