Learn More
Cole-Parmer™ Antivibration Platform
Reduce vibration disturbances caused by nearby equipment. Cole-Parmer™ Antivibration Platforms are ideal for spaces where tables won't fit.
Marca: Cole-Parmer™ 11500-10
667.60 EUR valido fino al 2025-03-31
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Antivibration Marble Slab
- Dimensions (L x W x H): 50.8 x 33 x 5.1cm
Offerte speciali
- Diversi produttori
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ Antivibration Platform > Height: 51mm