Learn More
Apoptosis Activator 2, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15416839
Apoptosis Activator 2, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15416839
5 mg
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
Codice prodotto. 15416839
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J65320.#0
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Activates apoptosis in cells; shows selectivity for cancer cells against normal cell lines
Activates apoptosis in cells; shows selectivity for cancer cells against normal cell lines
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79183-19-0
Formula molecolare C15H9Cl2NO2, C15H9Cl2NO2
Sinonimo 1-[(3,4-Dichlorophenyl)methyl]-1H-indole-2,3-dione
Specifica
Descrizione Orange
Quantità 5 mg
Peso formulazione 306.14g/mol
Sensibilità Light sensitive
Product Type Apoptosis Reagent
Content And Storage 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) Activates apoptosis in cells, shows selectivity for cancer cells against normal cell lines
InChI Key KGRJPLRFGLMQMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=C(CN2C(=O)C(=O)C3=CC=CC=C23)C=C1Cl
IUPAC Name 1-[(3,4-dichlorophenyl)methyl]-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 306.14
Forma Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoX15K020 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/10/2024 Catalog NumberJ65320.#0
Numero di lottoX13J035 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/10/2023 Catalog NumberJ65320.#0
Numero di lottoU30J016 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/09/2023 Catalog NumberJ65320.#0
Numero di lottoU16E038 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Catalog NumberJ65320.#0
Numero di lottoT25D047 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Catalog NumberJ65320.#0
Titolo del prodotto
Apoptosis Activator 2, Thermo Scientific Chemicals >