Learn More
Macherey-Nagel™ Strisce per analisi Aquadur™
Per determinare la durezza dell'acqua con rapidità, facilità e in modo affidabile. Le strisce reattive Aquadur™ forniscono una pratica procedura di immersione e lettura, il colore cambia da verde a rosso per garantire risultati affidabili in pochi secondi.
33.75€ - 35.10€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE, 93/42 / EEC |
---|---|
Formato | Strisce |
Da utilizzare con (applicazione) | Determinazione della durezza dell'acqua |
Quantità | 100 Pack |
Durata del test | 20 sec. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10632381
|
Macherey-Nagel™
91201 |
100 Pack | <3 > 5 > 10 > 15 <20 > 25 °d |
35.10€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10028220
|
Macherey-Nagel™
91220 |
100 Pack | <3 > 4 > 7 > 14 <21 °d |
33.75€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Facile e rapida determinazione della durezza dell'acqua.
- La pratica procedura di immersione e di lettura e il colore chiaro da verde a rosso garantiscono risultati affidabili in pochi secondi.
- Le strisce reattive per la durezza dell'acqua sono disponibili in un'ampia varietà di diverse gradazioni e opzioni di confezionamento per esigenze specifiche.
Specifica
CE, 93/42 / EEC | |
Determinazione della durezza dell'acqua | |
20 sec. |
Strisce | |
100 Pack | |
Strisce per analisi Aquadur |
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Strisce per analisi Aquadur™