Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Water Standard 1.0mg, for Karl Fischer Titration, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantità:
10 x 4 mL
Descrizione
- Standard contains 1mg H2O/mL (1000ppm)
- Used for titer determination of coulometric or volumetric Karl Fischer reagents
- Supplied as 10 x 4mL and packaged in glass ampules to protect from moisture
- The ampule should only be opened immediately prior to use to prevent absorption of moisture from atmosphere
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Aqualine™ Standard 1.1 |
Colore | Colorless |
Nota nome | Karl Fischer Reagent |
Quantità | 10 x 4 mL |
CAS | 7732-18-5, 105-13-5, 100-66-3 |
pH | 7 |
Equivalenza | 0.97 to 1.03mg of water/mL |
Imballaggio | Ampoule |
Forma fisica | Liquid |
Numero MDL | 240423 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Aqualine Water Standard 1 mg/g
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico A§.
Titolo del prodotto
Karl Fischer Aqualine™ Water Standard 1.0mg, for Karl Fischer Titration, Fisher Chemical >