Learn More
Karl Hecht™ AR-Glas™ Round Bottom Centrifuge Tubes
These centrifuge tubes are suitable for a relative centrifugal force of max. 3500 x g.
Marca:  Karl Hecht™ 40950016
Codice prodotto. 10013641
  • 49.00€ / pezzi 100
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from soda-lime glass
  • Thick wall for durability
  • Rimless
  • Available with or without fused white graduations
Specifica
Specifica
Clear
Soda Lime Glass
100
100 mm
No
3500 x g
10 to 12 mL
Centrifuging
Cylindrical
Round
Centrifuge Tube