Learn More
Karl Hecht™ AR-Glas™ Round Bottom Centrifuge Tubes
These centrifuge tubes are suitable for a relative centrifugal force of max. 3500 x g.
49.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Materiale | Soda Lime Glass |
Da utilizzare con | Centrifuging |
Forma | Cylindrical |
Forma del fondo | Round |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduations | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduations | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10013641
|
Karl Hecht™
40950016 |
10 to 12 mL |
49.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Manufactured from soda-lime glass
- Thick wall for durability
- Rimless
- Available with or without fused white graduations
Specifica
Clear | |
Centrifuging | |
Round | |
3500 x g |
Soda Lime Glass | |
Cylindrical | |
Centrifuge Tube |