Learn More
Thermo Scientific™ ARCTIC A10B Refrigerated Circulators
A10B refrigerated bath features a large work area, enabling high throughput and workflow efficiency, with temperatures ranging from -10° to +100°C and 30L maximum bath volume.
4904.40€ - 6100.35€
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.6 to 1.0 cu. ft.
Capacità (sistema metrico) 17 to 30 L
Certificazione/Conformità CE/ROHS/WEEE
Capacità di raffreddamento 250 W
Gamma di temperatura -10°C to +100°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Portata Tipo di unità di controllo Tensione Frequenza Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Portata Tipo di unità di controllo Tensione Frequenza Prezzo Quantità e disponibilità  
10597485
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
1524101
17 L/min. SC100 230 V 50 Hz
4904.40€
Pezzo
Spedizione stimata: 25-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11690861
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
1534101
17 L/min. SC150 230 V 50 Hz
5467.20€
Pezzo
Spedizione stimata: 25-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11640901
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
1554101
20 L/min. AC150 230 V 50 Hz
5738.55€
Pezzo
Spedizione stimata: 25-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11650921
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
1564101
20 L/min. AC200 230 V 50 Hz
6100.35€
Pezzo
Spedizione stimata: 04-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The Thermo Scientific™ A10B refrigerated bath features a large work area, enabling high throughput and workflow efficiency, with temperatures ranging from -10° to +100°C and maximum bath volume of 30 liters. Configure your refrigerated bath with a Thermo Scientific STANDARD or ADVANCED controller that meets your specific application needs.
Refrigerated baths are used primarily for controlling the temperature of samples placed within them, so the work area dimensions will be important specifications to evaluate. These units can also circulate for a limited set of refrigerated applications.
  • Robust stainless-steel baths
  • Thermostat can be indexed 90° on all sides of the bath for easy viewing
  • External circulation set included for plumbing connection M16×1, 0.25 NPT male, 0.375in. O.D.
  • Three-side ventilation concept: up to two sides can be blocked with full refrigeration performance and no degradation of equipment
  • Draining port at the front
  • Integrated handles
  • CFC-free refrigerant
Includes:
Control cables, bridge with gasket and thumbscrews, fittings, clamps, pump plug for external circulation, and 6ft. power cord.
Recommended for:
  • Calibration
  • Bioreactors
  • Rotary Evaporators
  • Condensers
  • Sample/Material Testing
  • Sample/Material Preparation
  • Warranty varies by country, please contact us for details
Specifica
Specifica
0.6 to 1.0 cu. ft.
CE/ROHS/WEEE
-10°C to +100°C
35.9 in.
91.3 cm
16.9 in.
42.9 cm
18.5 in.
7.9 in.
97.9 lb.
17 to 30 L
250 W
35.9 x 16.9 x 18.5 in. (91.3 x 42.9 x 47.1 cm)
13.4 in.
36.5 cm
11.7 in.
29.7 cm
47.1 cm
20 cm
44.5 kg
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ ARCTIC A10B Refrigerated Circulators