Learn More
Thermo Scientific™ Arctic Express™ Transport Systems
Ensure optimal safety and security using these transport systems — ideal for shipping infectious materials or biological samples at cryogenic temperature.
Marca:  Thermo Scientific™ CY50915
1944.60 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12791745
  • 2452.20€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Manual Fill LN2 Dewar
0.19L/d
9 x 1.2 or 2mL; 6 x 4mL; 3 x 5mL
1.5 L
8 Days
Canes/Canister (3), Vials/Cane (3 x 1.2 mL), Straws (15)
SDS
Documenti Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Arctic Express™ Transport Systems > 1.5L