Learn More
Thermo Scientific™ Arctic Express™ Transport Systems
Ensure optimal safety and security using these transport systems — ideal for shipping infectious materials or biological samples at cryogenic temperature.
Marca:  Thermo Scientific™ CY50910
5340.50 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15166445
  • 7065.15€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Manual Fill LN2 Dewar
1 canister
14 Days
Canes/Canister (161), Vials/Cane (6 x 1.2 mL), Straws (1610)
10 L
0.7L/d
966 x 1.2mL; 966 x 2mL; 483 x 4mL; 322 x 5mL
SDS
Documenti Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Arctic Express™ Transport Systems > 10L