Learn More
Velp Scientifica™ AREC.X 7 Agitatore Magnetico con Piastra Riscaldante in Ceramica
AREC.X 7 è un potente agitatore magnetico digitale, con piastra riscaldante in ceramica e predisposizione per sonda Pt100 o termoregolatore VTF. La soluzione ideale per laboratori che richiedono un controllo preciso della temperatura del campione.
Marca: Velp Scientifica™ F20500554
479.75 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Prestazioni Eccellenti
- Tecnologia all'avanguardia per garantire omogeneità e stabilità di temperatura fino a 550 °C.
- Display digitale luminoso e di facile lettura che mostra la temperatura effettiva e quella impostata.
- Potente motore che agita fino a 15 L di volume (H₂O) da 50 a 1500 giri/min.
Termoregolazione Accurata
- Ideale per applicazioni sensibili alla temperatura, nei settori chimico, biotecnologico e farmaceutico.
- Precisa termoregolazione del campione con sonda Pt100 (± 1 °C) e VTF Termoregolatore digitale (± 0,5 °C).
- Range di termoregolazione da temperatura ambiente a 250 °C.
Sicuro e Resistente
- La piastra in ceramica di alta qualità e la struttura in tecnopolimero assicurano un'ottima resistenza agli agenti chimici.
- Il messaggio di sicurezza della superficie calda visualizzato quando la temperatura è superiore a 50 °C.
- Scanalatura per proteggere la componente elettronica
Specifica
Ceramic | |
Digital Ceramic Hot Plate Stirrer Only | |
8.6 lb. | |
Technopolymer | |
Analog | |
Ambient to 550°C | |
7.7 lb. | |
Stirring Hotplate | |
25 kg | |
1 | |
50 to 1500 rpm | |
344 x 203 x 94 mm | |
Digital |
230 V | |
Hot surface safety message | |
3.9 kg | |
800 W | |
7 x 7 in. | |
50/60 Hz | |
3.5 kg | |
Square | |
EU | |
15 L | |
25 Months | |
CE Declaration of Conformity, UK Declaration of Conformity, BC Certificate, cNEMKOus Certificate |