Learn More
Velp Scientifica™ AREC.X 7 Agitatore Magnetico con Piastra Riscaldante in Ceramica
AREC.X 7 è un potente agitatore magnetico digitale, con piastra riscaldante in ceramica e predisposizione per sonda Pt100 o termoregolatore VTF. La soluzione ideale per laboratori che richiedono un controllo preciso della temperatura del campione.
505.00€ - 705.00€
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramic
Tensione 230 V
Specifiche di sicurezza Hot surface safety message
Peso di spedizione (sistema imperiale) 8.6 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 3.9 kg
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
17244083
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Velp Scientifica™
F20500554
Digital Ceramic Hot Plate Stirrer Only
505.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 14-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17264083
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Velp Scientifica™
SA20500554
Temperature Probe AISI 316 Ti
590.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 14-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17274083
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Velp Scientifica™
SB20500554
Temperature Probe AISI 316 Ti, Support Rod, Clamp
605.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 14-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17284083
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Velp Scientifica™
SC20500554
VTF Thermoregulator Fuzzy Logic, Support Rod
705.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 14-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Prestazioni Eccellenti
  • Tecnologia all'avanguardia per garantire omogeneità e stabilità di temperatura fino a 550 °C.
  • Display digitale luminoso e di facile lettura che mostra la temperatura effettiva e quella impostata.
  • Potente motore che agita fino a 15 L di volume (H₂O) da 50 a 1500 giri/min.
Termoregolazione Accurata
  • Ideale per applicazioni sensibili alla temperatura, nei settori chimico, biotecnologico e farmaceutico.
  • Precisa termoregolazione del campione con sonda Pt100 (± 1 °C) e VTF Termoregolatore digitale (± 0,5 °C).
  • Range di termoregolazione da temperatura ambiente a 250 °C.
Sicuro e Resistente
  • La piastra in ceramica di alta qualità e la struttura in tecnopolimero assicurano un'ottima resistenza agli agenti chimici.
  • Il messaggio di sicurezza della superficie calda visualizzato quando la temperatura è superiore a 50 °C.
  • Scanalatura per proteggere la componente elettronica
Specifica
Specifica
Ceramic
Hot surface safety message
3.9 kg
800 W
7 x 7 in.
50/60 Hz
3.5 kg
Square
EU
15 L
25 Months
CE Declaration of Conformity, UK Declaration of Conformity, BC Certificate, cNEMKOus Certificate
230 V
8.6 lb.
Technopolymer
Analog
Ambient to 550°C
7.7 lb.
Stirring Hotplate
25 kg
1
50 to 1500 rpm
344 x 203 x 94 mm
Digital