Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette con filtro ART™, foro ampio
I puntali per pipette speciali offrono prestazioni accurate e costanti grazie alla chiusura ermetica in caso di esposizione a potenziali contaminanti.
130.00€ - 143.00€
Specifica
Filtrato | Sì |
---|---|
Sterilità | Prodotto sterile |
Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free |
Formato | In rack |
Stile punta | Foro ampio per genomica |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | Stile punta | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | Stile punta | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10089010
|
Thermo Scientific™
2069G |
ART 200G, Filtered, Sterile, Lift-off Lid Rack | 200 μl | Foro ampio per genomica | Sterile & PCR Ready |
130.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10088880
|
Thermo Scientific™
2079G |
ART 1000G, Filtered, Sterile, Lift-off Lid Rack | 1000 μl | Foro ampio per genomica | Sterile & PCR Ready |
143.00€
pezzi 800 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
I puntali per pipette a foro ampio Thermo Scientific™ ART™ si sigillano in caso di esposizione a potenziali contaminanti intrappolandoli nella barriera e consentono di svolgere applicazioni in modo costante e accurato. I puntali ART sono ideati per agevolare il pipettaggio in numerose applicazioni.
Caratteristiche:
- I puntali sterili sono certificati privi di RNasi, DNasi e pirogeni
- Disponibilità di confezioni sterili, non sterili e con diverse opzioni di confezionamento
- Prodotto secondo i più elevati standard di qualità industriali
- Foro ampio per genomica per DNA genomico, linee cellulari fragili e altri materiali viscosi
Compatibile con:
SoftFit™ i puntali per pipetta consentono un pipettaggio preciso e costante con pipette multicanale
Ergonomico i puntali per pipetta sono ideati per le pipette Gilson Pipetteman™ e Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
Specifica
Sì | |
DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free | |
Foro ampio per genomica | |
ART |
Prodotto sterile | |
In rack | |
Universale | |
Sterile & PCR Ready |